Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1995,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 450,00 zł |
100 g | ||
1 kg |
Informacje o tej pozycji
1995,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
~141 °C, 147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use)
application(s)
advanced drug delivery
controlled release
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Synthetic cholesterol, Ph Eur, BP, JP, NF is ultra-pure and therefore suitable for divers formulations applications. Due to low batch to batch variability, very high purity, and lack of biological components, this product is optimal for highly sensitive applications such as nucleic acid delivery.
With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress. A dual sourcing option is also possible.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| suitability suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use) | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| bp 360 °C (lit.) | bp 360 °C (lit.) | bp - | bp 360 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthechol® Synthetic Cholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..