Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
application(s)
pharma/biopharma processes
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Reduced complexity in fed-batch process
- Complete feed maximizing galactosylation
- Highly concentrated to reduce required feed volume
- Compacted format for conventient handling
- Higher liquid feed stability at room temperature
Preparation Note
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-84-3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Ensure reliable cell culture media supply with our continuously expanding global network of regional sites for resilient biopharma manufacturing.
Powiązane treści
Enhance mAb and recombinant protein performance, efficacy, and stability with precise glycosylation modulation using the Cellvento® ModiFeed platform.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1046620050 | 04065268556184 |
| 1046620001 | 04065268556160 |
| 1046620005 | 04065268556177 |