description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
compacted dry powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Cellvento® ModiFeed Prime COMP has been developed as a feed supplement to be used in combination with the production media, Cellvento® 4CHO COMP and EX-CELL® Advanced CHO, during fed-batch manufacturing processes.
- It has been designed to support optimal cell growth and high productivity of suspension CHO cell lines such as CHO-K1, CHO-DG44, CHO-S and CHO-GS, including cell lines derived using the CHOZN® platform Fed-batch (batch, perfusion)
Features and Benefits
- The formulation has been specifically designed to provide increased process control and decreased complexity.
- Exclusion of glucose from the formulation allows for fed-batch process dictated regulation of this critical parameter.
- As a one-part feed, containing modified amino acids and amino acid derivatives, the complexity of hydration, storage, and feeding is drastically reduced.
Preparation Note
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia