Przejdź do
1.04413
Roztwór siarczanu rtęci(II) 200 g/l
in diluted sulfuric acid for determination of COD acc. to DIN 38409-H 43-1 (short-term experience)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
12352302
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Stężenie (HgSO₄): 198,0 - 202,0 g/l
Stężenie (H₂SO₄): 173,0 - 180,0 g/l
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.015741.01517C2284
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
0.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
4
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
density
1.84 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-35-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104413100004022536051451