Merck
1.01574
Roztwór siarczanu srebra 80 g/l
in sulfuric acid (D=1.84 g/ml) for COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
12352302
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Stężenie (Ag₂SO₄): 78,8 - 81,2 g/l
Stężenie (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c