Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
0.0017 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
solubility
0.06 mg/L
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChI key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| form liquid | form liquid |
| mp -39 °C | mp -39 °C |
| bp 357 °C/1013 hPa | bp 357 °C/1013 hPa |
| density 13.55 g/cm3 at 20 °C | density 13.55 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 20-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merkury
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-97-6
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1044040250 | 04022536051284 |
| 1044041000 | 04022536051291 |