Merck
1.04401
Merkury
EMPLURA®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12141726
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.0017 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99.6-100.0% (complexometric)
form
liquid
impurities
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
solubility
0.06 mg/L
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
Analysis Note
Test (kompleksometryczny):99,6 - 100,0 %
Wygląd roztworu:przechodzi test
Tożsamość:przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne w kwasie azotowym:≤ 0,002 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merkury
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-97-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)