Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
Nazwa produktu
n-heksan, hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.005% Water, ≥99.9% Sum of hexane isomers + methylcyclopentane (GC)
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Skład fitochemiczny i skuteczność przeciwdrobnoustrojowa ekstraktów z korzeni Salvadora persica przeciwko opornym na karbapenem bakteriom Acinetobacter baumannii...: Badanie to ocenia skuteczność fitochemikaliów ekstrahowanych n-heksanem z korzeni Salvadora persica przeciwko bakteriom opornym na antybiotyki, wykazując rolę n-heksanu w izolowaniu związków bioaktywnych o potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych (Wan Alias et al., 2024).
- Profilowanie GC-MS i badania biologiczne Cissampelos pareira L. i Lantana camara L.: Wykorzystując analizę GC-MS, badania te charakteryzują profil chemiczny ekstraktów uzyskanych przy użyciu n-heksanu wśród innych rozpuszczalników, z dwóch gatunków roślin, podkreślając jego znaczenie w identyfikacji związków bioaktywnych (Wasim et al., 2024).
- Analiza składu chemicznego Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv. Chemical Composition by GC/MS and UPLC-Q-Orbitrap MS: Artykuł koncentruje się na kompleksowej analizie chemicznej Leontopodium leontopodioides przy użyciu różnych technik, w tym GC/MS, w których n-heksan odgrywa kluczową rolę w procesie ekstrakcji, zapewniając szczegółowy wgląd w skład chemiczny rośliny (Chen et al., 2024).
- Chromatografia cienkowarstwowa z przyspieszeniem odśrodkowym wspomagana polem magnetycznym: Podejście do badania wpływu pola magnetycznego na parametry separacji, w tym różnicę współczynnika retencji, współczynnik selektywności i rozdzielczość ..: To innowacyjne badanie bada wpływ pól magnetycznych na separacje chromatograficzne, w których n-heksan jest stosowany jako faza ruchoma, potencjalnie zwiększając rozdzielczość i wydajność procesów chromatograficznych (Namdari et al., 2024).
- Klonowanie, ekspresja, charakterystyka i immobilizacja rekombinowanej karboksyloesterazy z halofilnego archeonu Halobacterium salinarum NCR-1...: Chociaż są to głównie badania biotechnologiczne, badania obejmują wykorzystanie n-heksanu w procesach ekstrakcji rozpuszczalnikiem niezbędnych do analizy i testowania aktywności rekombinowanego enzymu (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
Analysis Note
Suma izomerów heksanu + metylocyklopentanu (GC): ≥ 99,9 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 3,0 mg/l
Woda: ≤ 0.005 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (zakres retencji od 1,2,4-trójchlorobenzenu do dekachlorobifenylu, pojedyncze sygnały (wzorzec lindanu)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (zakres retencji od dichlorometanu do 1,2,4-trójchlorobenzenu, pojedyncze sygnały (tetrachlorometan)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (zakres retencji n-undekan ton-tetrakontan,poszczególne sygnały (wzorzec n-tetradekanu)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (zakres retencji n-undekan ton-tetrakontan, obszar skanowania 30 - 600 amu,poszczególne sygnały (wzorzec n-tetradekanu)): ≤ 2 ng/ml
Zalecane do analizy polichlorowanych dibenzodioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD/F).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| solubility 0.0095 g/L | solubility 0.0095 g/L | solubility - | solubility 0.0095 g/L |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1043699010 | 04022536050744 |