Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł | |
| 190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
113,00 zł
Nazwa produktu
n-heksan, EMPLURA®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.005% Free acid (as acetic acid), ≤0.02% Water
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako kwas octowy): ≤ 0,005 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,6590 - 0,6620
Substancje łatwo zwęglające się: zgodne
Woda: ≤ 0,02 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥95% (GC) | assay ≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane ) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 7.7 % | expl. lim. 7.7 % | expl. lim. 7.7 % | expl. lim. 7.7 % |
| refractive index n20/D 1.375 (lit.) | refractive index n20/D 1.375 (lit.) | refractive index n20/D 1.375 (lit.) | refractive index n20/D 1.375 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
Protokoły
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1043681000 | 04022536050614 |
| 1043689011 | 04027269350581 |
| 1043686190 | 04022536050676 |
| 1043689190 | 04022536050683 |
| 1043682511 | 04027269060237 |
| 1043682500 | 04022536050638 |
| 1043686025 | 04022536050669 |