Przejdź do
1.04343
Metenamina
GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Heksametylenotetramina, heksamina, formina, urotropina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-905-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (perchloric acid titration)
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
390 °C
potency
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 250 °C
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nowe hybrydy fosfotetradekawanadanu: struktura krystaliczna, analiza DFT, stabilność i interakcje wiązania z biomakromolekułami...: W artykule omówiono syntezę i analizę strukturalną nowych hybryd z udziałem metenaminy, oferujących potencjalne zastosowania w katalizie i materiałoznawstwie (Pessoa JC, 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99,5%
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: bezbarwny lub biały do prawie białego krystaliczny proszek
pH (100 g/l, woda): 7,0 - 10,0
Chlorek (Cl): ≤ 20 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 10 ppm
NH₄ (Amon): ≤ 100 ppm
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 0,05 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
332338.18712H11300
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
770 °F
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metenamina
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104343902504022536892610
104343050004022536050225
104343010004022536764511