Przejdź do
1.04227
Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.24
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
form
solid
Quality Level
composition
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
4.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
70 g/L
bulk density
300 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C27H35N3.4ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
General description
Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590) for microscopy Certistain®, is a dry dye that is used for the preparation of a staining solution e.g. for DNA and RNA staining in methyl green-pyronine G staining method in histological sections of human origin. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Analysis Note
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 50 % C₂₇H₃₅BrClN₃
Identity
- Bromide:
passes test
- chloride: passes test
- Zinc: passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 630 - 635 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): ≥ 810
Crystal violet: ≤ 4 %
TLC-Test: passes test
Loss on drying (50 ° C/0.05 mm Hg/ 3h): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.041791.04177M8884
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
70 g/L
solubility
30 g/L
solubility
200 g/L
solubility
water: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
composition
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
composition
Dye, ≥75% spectrophotometric assay
composition
Dye Content, ≥83%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)