Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
573,00 zł
Nazwa produktu
Methyl Green, zinc chloride salt, ~85%
Quality Segment
assay
~85%
form
powder
composition
Dye Content, ≥83%
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L, >16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L, >60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| color red to very dark red | color - | color - | color - |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| composition Dye Content, ≥83% | composition Dye content, 85% | composition Dye content, 80% | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Green
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?