Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 667,00 zł 566,95 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8500,00 zł 6375,00 zł |
Informacje o tej pozycji
175,00 zł
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
form
solid
potency
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 250 g/L
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
bulk density
920 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Gut microbiota-bile acid crosstalk and metabolic fatty liver in spotted seabass (Lateolabrax maculatus): The role of a cholesterol, taurine and glycine supplement.: This study investigates the use of glycine in dietary supplements to modulate gut microbiota and bile acid metabolism, which significantly impacts liver health and fat metabolism in marine species, providing insights into nutritional strategies for aquaculture (Song et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (50 g/l CO₂-free water): 5.9 - 6.3
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0025 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.7% (perchloric acid titration) | assay - | assay ≥99.0% | assay 99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, titration: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable |
| solubility soluble 250 g/L | solubility - | solubility 1 M HCl: 75 mg/L, clear, colorless (2.252g in 30mL) | solubility - |
| form solid | form crystalline powder | form - | form granular |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Powiązane treści
Culture Media for compendial methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W267201-5KG-K | 04061837806940 |
| W267201-1KG-K | 04061837806933 |
| W267201-SAMPLE-K | 04061834404651 |
| W267201-100G-K | 04061837806926 |
| M19600-10G | 04061836690373 |
| 1042010100 | 04022536048369 |
| 1042015000 | 04022536048406 |
| 1042019025 | 04022536048413 |
| 1042011000 | 04022536048383 |
| 1042010250 | 04022536048376 |