Kluczowe dokumenty
4810-OP
Millipore
Glicyna
OmniPur® Grade, >= 98.5%, molecular biology grade
Synonim(y):
Kwas aminooctowy
Wybierz wielkość
500 G
303,00 zł
5 KG
1800,00 zł
303,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
303,00 zł
5 KG
1800,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
Beilstein:
635782
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.28
303,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
pKa (25°C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań w biologii molekularnej. Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje
DNAza: nie wykryto
RNAza: nie wykryto
Proteaza: nie wykryto
Fosfataza: nie wykryto
A260 (0.05 M, woda): ≤0.07 AU
A280 (0,05 M, woda): ≤0,07 AU
Czystość: ≥98,5% według testu
Metale ciężkie (takie jak Pb): ≤0,001%
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do stosowania w lekach, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Działania biochem./fizjol.
Neuroprzekaźnik hamujący w rdzeniu kręgowym, regulator allosteryczny receptorów NMDA.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1