Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 776,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
impurities
≤0.005% Heavy metals (as Pb), ≤0.1% Alcali soluble in water (as Na2O), ≤1% Substances soluble in hydrochloric acid
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bulk density
20‑160 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI key
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
General description
Zatyczki z wełny szklanej są często stosowane w wykładzinach wlotowych GC w celu poprawy odparowywania próbki i zapobiegania przedostawaniu się nielotnego materiału do kolumny. Mogą być również stosowane w wypełnionych kolumnach GC, rurkach do desorpcji rozpuszczalników, rurkach do desorpcji termicznej i pułapkach oczyszczających do zatrzymywania złóż adsorbentów.
Application
- Ocena wpływu różnych czynników na stężenie waty szklanej w celu wykrycia głównych wirusów świń w próbkach wody: Badanie to pokazuje zastosowanie wełny szklanej w filtracji i koncentracji wirusów z próbek środowiskowych, przyczyniając się znacząco do bezpieczeństwa zdrowia publicznego i monitorowania środowiska (Fan et al., 2023).
- Ewolucja wydajności izolacyjnej wzmocnionego włóknami aerożelu krzemionkowego po obróbce wysokotemperaturowej: Badania nad skutecznością wełny szklanej w izolacji termicznej i jej trwałością w wysokich temperaturach są niezbędne do jej zastosowania w wysokowydajnych przegrodach zewnętrznych budynków i instalacjach przemysłowych (Gao et al., 2023).
Analysis Note
Alkalia rozpuszczalne w wodzie (jako Na₂O): ≤ 0,1 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,005 %
Średnica włókna (15-25 µm): pomyślnie przeszedł test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pH 9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bulk density 20‑160 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| agency suitable for EPA 1613 | agency - | agency - | agency - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| impurities ≤0.005% Heavy metals (as Pb), ≤1% Substances soluble in hydrochloric acid | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wata szklana
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1040861000 | 04022536877310 |
| 1040860250 | 04022536878010 |