Przejdź do
440345
Glass spheres
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
NACRES:
SB.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
266-046-0
MDL number:
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
high-purity grade
Quality Segment
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
125 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
mean particle size
9-13 μm
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for acidity or alkalinity (alkalinity < 0.5 meq/g ASTM D 3100)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica is a naturally occurring material in minerals, flint and in some plants in crystalline phase. Silica used in industries is in synthetic form. Surface area, pore volume, pore size and particle size are independently controllable to some extent. The crystalline silica may be classified based on atmospheric pressure as:
a. Quartz = 1143K
b. Tridymite 1143 - 1743K
c. Cristobalite = 1743, over 1973K it forms amorphous vitreous silica glass.
Application
Silica glass spheres are low density filler for coatings and plastics. Silica was used in synthesis of silicalite. Silica was also used to assist the catalytic growth of oxide and nitride nanowires.
Low density filler for coatings and plastics.
Features and Benefits
Light weight, crush-resistant filler. Imparts dimensional stability, reduces warpage, reduces plastic melt viscosity and provides multidirectional orientation in reinforced composites.
Physical form
Hollow, spherical non-porous glass beads.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST2066NIST92NIST89
Soda-lime glass NIST&#174; SRM&#174; 92, (low boron)
NIST92
Soda-lime glass
description
-
description
NIST® SRM® 2066
description
NIST® SRM® 92, (low boron)
description
NIST® SRM® 89
form
powder
form
powder
form
-
form
-
matrix
Silica
matrix
-
matrix
-
matrix
-
mean particle size
9-13 μm
mean particle size
-
mean particle size
-
mean particle size
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
suitability
suitable for acidity or alkalinity (alkalinity < 0.5 meq/g ASTM D 3100)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?