Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
>190 °C
potency
1048 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Acriflavine hydrochloride, 13 mg per vial
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
1.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
240-247 °C
solubility
300 g/L
bulk density
380 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
GranuCult® Modified UVM broth (Base) (1.10824)
storage temp.
2-30°C
suitability
Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Wzrost
- Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110):
przechodzi test pomyślnie
- Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018): przechodzi test pomyślnie
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): zahamowany
Inkubacja: Listeria 24 godziny; 30 °C; tlenowe; inne szczepy 24 godziny; 35 °C; tlenowe.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| form solid | form solid | form solid | form lyophilized powder |
| suitability Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 300 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c