The beads are manufactured from soda lime glass.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
no temp limit
Quality Level
Application
- Wpływ innowacyjnego materiału sorbentu połączonego z procesem ciągłego przepływu na stabilność białkową i oksydacyjną białych win...: Badania te demonstrują wykorzystanie szklanych kulek jako części innowacyjnego systemu sorbentu w celu poprawy stabilności i jakości białych win, podkreślając jego praktyczne zastosowania w chemii żywności (Ricci et al., 2024).
- Obrazowanie spektrometrii masowej bez cienkich przekrojów i matryc: Powtarzalny transfer próbki przy użyciu nowej porowatej płytki pokrytej platyną, utworzonej ze szklanych kulek..: Badanie to wprowadza nowe zastosowanie szklanych perełek w spektrometrii mas, tworząc platformę, która zwiększa powtarzalność i wydajność analizy próbek, co ma kluczowe znaczenie dla precyzyjnego obrazowania chemicznego (Ikeda et al., 2024).
- Spektroskopia ramanowska szklanych kulek w roztworze azotanu amonu i kompensacja strat sygnału..: W artykule zbadano wykorzystanie szklanych kulek do udoskonalenia technik spektroskopii Ramana, w szczególności w identyfikacji i kompensacji strat sygnału w złożonych roztworach, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnych pomiarów analitycznych (Spoor et al., 2024).
- Siła na kuli zawieszonej w płynącym granulacie...: Badania te wykorzystują szklane kulki do badania dynamiki przepływu granulatu wokół zawieszonych obiektów, zapewniając wgląd w fizyczne interakcje i siły w materiałach ziarnistych, które można zastosować w różnych warunkach przemysłowych i badawczych (Wang et al., 2023).
- Obrazy mikro tomografii komputerowej oddziaływań kapilarnych w szorstkich i nieregularnych materiałach ziarnistych...: W badaniu tym wykorzystano szklane kulki do symulacji i badania oddziaływań kapilarnych w materiałach ziarnistych za pomocą mikro tomografii komputerowej, zwiększając zrozumienie dynamiki płynów w mediach porowatych, istotnych zarówno w naukach o środowisku, jak i inżynierii (Nadimi et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8212400250 | 04022536476568 |
| M19201-5G | 04061834041436 |
| 8212400100 | 04022536476551 |
| M19201-100G | 04061834041429 |
| 92491-25MG | 04061835505807 |
| 1040180500 | 04022536669533 |
-
What type of glass are these beads made of?