Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 916,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FeSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.01
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38120507
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder or crystals (or granules)
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder or crystals (or granules)
reaction suitability
core: iron
sustainability
Sustainability features
color
light blue to green
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Application
Heptahydrat siarczanu żelaza(II), 99,99% na bazie metali śladowych, jest szeroko stosowany w syntezienanostruktur Fe-Fe3O4z tlenku żelaza. Nanostruktury te zostały z powodzeniem wykorzystane do wyzwalania rodnikowego utleniania oranżu metylowego (MO) w roztworze wodnym poprzez aktywację nadsiarczanu sodu. Ponadto, żelazo o zerowej wartościowości jest również wykorzystywane jako katalizator utleniania 2,4-dichlorofenolu metodą Fentona . Heptahydrat siarczanu żelaza(II) jest stosowany jako katalizator do bardziej ekologicznego tworzenia wiązań amidowych z amin i aldehydów. Co więcej, heptahydrat siarczanu żelaza(II) został również wykorzystany jako niedrogi i przyjazny dla środowiska katalizator w temperaturze pokojowej do czteroskładnikowej syntezy chronionych amin homoallilowych. Heptahydrat siarczanu żelaza(II) jest również stosowany jako ważny prekursor do syntezy materiałów elektrodowych do akumulatorów. Na przykład: Monokliniczna forma FeOHSO4, zsyntetyzowana z heptahydratu siarczanu żelaza(II), została wykorzystana jako materiał elektrody dodatniej dla akumulatorów litowo-jonowych wielokrotnego ładowania. Ponadto, flurofosforan na bazie żelaza zsyntetyzowany z heptahydratu siarczanu żelaza(II) jest również wykorzystywany jako materiał akumulatorowy w celu zwiększenia napięcia obwodu otwartego poprzez manipulację stopniem utlenienia metalu 3d poprzez efekt elektryczny polianionu.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description ReagentPlus®, ≥99% |
| form powder or crystals (or granules) | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| greener alternative category | greener alternative category |
| color light blue to green | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptahydrat siarczanu żelaza(II)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?