254223
Iron(III) nitrate nonahydrate
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.95% trace metals basis
Postać
crystals
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
47 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Klucz InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges