Przejdź do
1.05267
® Mannitolowy agar z żółtkiem jaja kurzego i polimyksyną (baza)
GranuCult® prime, ISO 7932, ISO 21871, FDA (BAM), APHA, USDA-FSIS, GB, granular, for Bacillus cereus, pkg of 500 g
Synonim(y):
Agar MYP, Bacillus Cereus Selective Agar, Cereus Selective Agar Base, agar MYEP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, GB, ISO 21871, ISO 7932, USDA-FSIS
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 43 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Bacillus cereus
Application(s):
food and beverages
microbiology
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, GB, ISO 21871, ISO 7932, USDA-FSIS
reg. compliance
FDA (BAM)
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 43 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
43 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Bacillus cereus Selective Supplement (1.09875), for use with Egg yolk emulsion (1.03784)
storage temp.
15-25°C
suitability
Bacillus cereus
General description
GranuCult® Agar z mannitolem i żółtkiem jaja kurzego z polimyksyną (baza) jest używany do oznaczania liczby Bacillus cereus. Podłoże to zawiera dwa systemy wskaźników, mannitol oraz czerwień fenolową i żółtko jaja. Enzymatyczny roztwór kazeiny i ekstrakt mięsny stanowią źródło węgla i azotu. Selektywny składnik hamujący polimyksyna hamuje wzrost wielu niepożądanych mikroorganizmów. Bakterie, które fermentują mannitol w celu wytworzenia kwasów, powodują żółte zabarwienie pożywki z czerwienią fenolową jako wskaźnikiem pH. Bacillus cereus nie fermentuje mannitolu, więc podłoże wokół kolonii pozostaje niezmienione lub jest odbarwione z powodu lekkiej alkalizacji, tworząc różowe kolonie. Lecytyna obecna w żółtku jaja jest rozszczepiana przez lecytynazę Bacillus cereus, co prowadzi do powstania opalizującej białej strefy wytrącania otaczającej różowe kolonie. Bacillus anthracis, Bacillus mycoides, Bacillus pseudodomycoides, Bacillus thuringiensis i Bacillus weihenstephanensis mogą nie być odróżnialne od Bacillus cereus na tym podłożu.
Application
GranuCult® Agar mannitolowy z żółtkiem jaja kurzego i polimyksyną (baza) jest stosowany do oznaczania liczby Bacillus cereus w żywności i paszy dla zwierząt, a także w próbkach środowiskowych i innych materiałach.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny do lekko opalizującego
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Liczba kolonii (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 50 %
Wzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): brak limitu
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Kolonie (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): różowe kolonie z aureolą wytrącania
Kolonie (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): żółte kolonie bez aureoli wytrącania
Inkubacja:
B.cereus 24 ± 3 do 44 ± 4 godzin w temperaturze 30 ± 1 °C
inne szczepy testowe 44 ± 4 godzin w temperaturze 30 ± 1 °C
Stopień odzysku wynoszący 50% jest równoważny wartości produktywności wynoszącej 0,5.
Wskazane liczby kolonii wynikają z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)