Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł | |
| 261.96 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł | |
| 100 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
720,00 zł
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium has been specifically developed for N-1 perfusion for Chinese Hamster Ovary (CHO) cell lines. It is formulated with a high nutrient concentration to achieve low cell specific perfusion rates (CSPRs) at high cell densities. The medium is chemically defined, of non-animal origin, and contains no hydrolysates or components of unknown composition.
Application
- Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium has been specifically formulated to control the metabolic profile of the cells, both to minimize toxic byproducts and to ensure adequate nutrient levels for high cell densities.
- Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium can be used for all seed train expansion steps including N-1, reaching robust growth at low CSPRs.
- It is expected to work with other media platforms as well. This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Features and Benefits
- This medium supports high growth and viability, thus increasing cell biomass for cryopreservation or inoculation of another reactor.
- It addresses seed train intensification and shows a positive impact in IgG production, when combined in perfusion production with EX-CELL® Advanced HD Perfusion medium (24370C), and in Fed-batch production with e.g. Cellvento® 4CHO medium (103795) and Cellvento® 4Feed (103796).
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form liquid | form dry powder |
| product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 500 |
| description shipped with cooling packs | description shipped with cooling packs | description - | description shipped with cooling packs |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1185-57-5
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
Powiązane treści
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1038400500 | 04054839967641 |
| 1038400010 | 04054839754043 |
| 1038400001 | 04054839754050 |
| 1038400100 | 04054839754036 |
| 1038400003 | 04065272075381 |