Przejdź do
1.03795
Cellvento® 4CHO COMP
chemically defined cell culture medium, Compacted dry powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
836,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
100 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
836,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
compacted dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® 4CHO chemically defined cell culture medium has been specially developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and the expression of monoclonal antibodies and recombinant proteins in suspension culture. The formulation is of non-animal origin, chemically defined and contains no hydrolysates or components of unknown composition. Cellvento® 4CHO medium has been formulated without L-glutamine.
Application
  • Used as both amplification medium and production medium in fed-batch applications.
  • Recommended to be combined with the companion feed supplement Cellvento®4Feed in fed-batch manufacturing processes.
  • Does not contain hypoxanthine and thymidine, allowing broad usage, including in dhfr- transfected cells.
  • Intended for research or further manufacturing (not for direct human or therapeutic use).
Features and Benefits
  • Ensures batch-to-batch consistency and regulatory compliance.
  • Allow users to control glutamine addition as needed for their process.
  • Designed for use with Cellvento® 4Feed for optimized cell growth and productivity.
Preparation Note
Formulated to contain 23.7 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia