Przejdź do
1.03776
Dodekahydrat siarczanu żelaza(III) amonu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Ałun żelazowy, żelazowy siarczan amonu, ałun żelazowy, żelazowy(III) siarczan amonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.19
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-382-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
39-41 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.001%, Fe2+: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Mn: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Test (jodometryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,01 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe II (Żelazo II): ≤ 0,001 %
Ca (Wapń): ≤ 0.01 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0.005 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Zastępuje: FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.03792
form
solid
form
solid
assay
99.0-102.0% (iodometric)
assay
99.0-101.5% (manganometric)
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%
mp
39-41 °C
mp
39-41 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-83-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103776901204027269189068
103776100004022536044040
103776905004022536044071
103776500004022536044064
103776050004022536044026
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?