Przejdź do
1.03672
Cholesterol from wool fat
extra pure, powdered
Synonim(y):
Cholesterol from wool fat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-353-2
MDL number:
17 620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
bp
200 °C (Decomposition)
mp
141 °C
solubility
insoluble >0.001 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3045C8503H6167
Cholesterol from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
SAFC
H6167
Cholesterol
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
insoluble >0.001 g/L
solubility
H2O: 0.002 mg/mL, Tween: soluble, ethanol: soluble, serum: soluble
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
mp
141 °C
mp
147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
bp
200 °C (Decomposition)
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103672500004022536043456
103672901904022536938554