Przejdź do
1.03587
Dimethyl sulfoxide-d6
with TMS (0.1 vol.%), deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
DMSO deuterated, (Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
218-617-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1237248
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
14500 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), ≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>) (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.9 %
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.1
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.035911.03424417939
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide-d6
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103587002504022536864112
103587002604027269257088
103587010004022536715391
103587000604027269257071