Przejdź do
1.03424
Dimethyl sulfoxide-d6
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
DMSO deuterated, (Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
10 x 0.75 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
758,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
218-617-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1237248
eCl@ss:
39092001
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
14500 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), ≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Application
  • Computer modeling of adsorption on an activated charcoal surface.: This study uses computational modeling to simulate adsorption processes, where Dimethyl sulfoxide-d₆ is likely used as a model solvent to analyze interactions at the molecular level (Wurster et al., 1994).
  • Solvent effects on the conformation of cyclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-). An NMR spectroscopy and molecular modeling study.: Investigates how solvents like Dimethyl sulfoxide-d₆ influence peptide conformations, enhancing our understanding of peptide behavior in different chemical environments (Gonnella et al., 1994).
  • Role of the NH2-terminal domain of angiotensin II (ANG II) and [Sar1]angiotensin II on conformation and activity. NMR evidence for aromatic ring clustering and peptide backbone folding compared with [des-1,2,3]angiotensin II.: Discusses the structural and functional aspects of angiotensin II with Dimethyl sulfoxide-d₆ as a solvent to facilitate NMR analysis, providing insights into peptide structure-activity relationships (Matsoukas et al., 1994).
  • Cyclic lactam analogues of Ac-[Nle4]alpha-MSH4-11-NH2.: Focuses on cyclic lactam analogues using Dimethyl sulfoxide-d₆ in NMR studies to investigate molecular conformations, contributing to peptide chemistry research (Sugg et al., 1988).
  • NMR study of a lymphocyte differentiating thymic factor. An investigation of the Zn(II)-nonapeptide complexes (thymulin).: Utilizes Dimethyl sulfoxide-d₆ in detailed NMR studies to explore the interactions of metal-peptide complexes, which are crucial for understanding the bioactive conformation and function of peptides in analytical biochemistry (Cung et al., 1988).
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.80 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.020 %
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide-d6
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?