Przejdź do
1.03115
1,4-dioksan
EMPLURA®
Synonim(y):
Eter glikolowy, 1,4-ditlenek etylenu, 1,4-dioksacykloheksan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5790,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
34 900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.01% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Water
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Występowanie 1,4-dioksanu w wodzie pitnej w Chinach oraz jego ryzyko ekologiczne i ryzyko dla zdrowia ludzkiego: Badanie występowania 1,4-dioksanu w wodzie pitnej w Chinach wraz z oceną związanego z nim ryzyka ekologicznego i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, istotne dla badaczy i decydentów zajmujących się zdrowiem publicznym i bezpieczeństwem środowiska (Wang et al., 2024).
  • Adsorption Behavior and Kinetics of 1,4-Dioxane by Carbon Aerogel: Badania te omawiają skuteczność aerożelu węglowego w adsorpcji 1,4-dioksanu, dostarczając cennych danych na temat kinetyki i zachowania adsorpcji, przydatnych dla materiałoznawców i chemików pracujących z zaawansowanymi materiałami (Lu et al., 2024).
  • Fotosensybilizowana kowalencyjna struktura organiczna jako indukowana światłem mimika oksydazy do kolorymetrycznego wykrywania kwasu moczowego: To innowacyjne podejście wykorzystujące strukturę, która może być potencjalnie dostosowana do wykrywania 1,4-dioksanu, podkreśla przecięcie materiałoznawstwa i chemii analitycznej, co może zaintrygować naukowców opracowujących nowe metody analityczne (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,01 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1,032 - 1,034
Nadtlenek (jako H₂O₂): ≤ 0,005 %
Woda: ≤ 0,1 %
Stabilizowany około 25 ppm 2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenolu (BHT)
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-dioksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103115602504022536040080
103115250004022536040066
103115919104027269047740
103115050104061838825681
103115100004022536040042