Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 893,00 zł |
Informacje o tej pozycji
893,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
potency
100 mg/kg LD50, oral (Rat), 625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
70-72 °C
transition temp
flash point 121 °C
bulk density
500 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1)c2ncccc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Nowatorska wysokoprzepustowa metoda analityczna do ilościowego oznaczania mikroplastiku w wodzie za pomocą cytometrii przepływowej...: W tym artykule woda jest używana do mycia naturalnego piasku kwarcowego w akwarium, a także do przygotowania modelu usuwania mikroplastików. (Li et al., 2023).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Temperatura topnienia: 70 - 72 °C
Absorbancja roztworu (50% w/v; metanol): odpowiada
Wrażliwość (na jony żelaza): przechodzi test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder or crystals (anhydrous) | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 70-72 °C | mp 109-113 °C | mp 70-73 °C (lit.) | mp - |
| pH 7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| bulk density 500 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
267.8 °F - closed cup
flash_point_c
131 °C - closed cup