Przejdź do
798533
2,2′-Bipyridyl
anhydrous grade, 99%, ReagentPlus®, Redi-Dri™, free-flowing, powder or crystals
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-674-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
113089
Assay:
99%
Form:
powder or crystals (anhydrous)
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,2′-Bipyridyl, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
99%
form
powder or crystals (anhydrous)
quality
free-flowing
manufacturer/tradename
ECACC
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
2,2′-Bipyridyl, is a symmetrical bipyridine commonly used as a neutral ligand for complexation with metal ions. The molecule is planar with trans-conformation and crystallizes in the monoclinic crystal system.
Application
2,2′-Bipyridyl may be used for the preparation of aldehydes from primary alcohols via aerobic oxidation using CuI/TEMPO (TEMPO = 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxyl) catalyst system.
Biochem/physiol Actions
Metalloprotease inhibitor, high-affinity chelator of iron; may inhibit Fe2+ containing enzymes at 10−8 M.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D216305804533690066
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
-
description
97%
assay
99%
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥96.5% (HPLC), 97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
70-73 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mp
185-188 °C
mp
-
form
powder or crystals (anhydrous)
form
powder or granules, powder or crystals
form
powder
form
lumps
bp
273 °C (lit.)
bp
273 °C (lit.)
bp
-
bp
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Bipyridyl
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
267.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
131 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)