Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.75
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
210-092-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
69.0-73.0 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1c2c(c(ccc2)N(C)C)ccc1
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (HPLC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd roztworu (klarowność): przechodzi test
Wygląd roztworu (kolor): przechodzi test
Temperatura topnienia: 72 - 74 °C
Samofluorescencja (Chinin): ≤ 1,0 ppb
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd roztworu (klarowność): przechodzi test
Wygląd roztworu (kolor): przechodzi test
Temperatura topnienia: 72 - 74 °C
Samofluorescencja (Chinin): ≤ 1,0 ppb
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.7% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 69.0-73.0 °C | mp 45-50 °C | mp 72-74 °C (lit.) | mp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials