Przejdź do
03641
Dansyl chloride
LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride, DNSCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
10 x 100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.75
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-092-6
Beilstein/REAXYS Number:
2217205
MDL number:
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade ((HPLC))
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
72-74 °C (lit.)
solubility
acetone: 0.2 g/10 mL, clear to slightly turbid, yellow to very dark yellow-orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent which is typically employed for the derivatization of amino acids.
Application
A fluorogenic reagent for fluorescent N-terminal derivatization of amino acids and peptides and detection by reverse phase HPLC.
Dansyl chloride has been used for the fluorogenic labeling of xenoestrogens, 4-nonylphenol and bisphenol A prior to their determination by high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection. It has also been used for the derivatization of icariin in human serum samples after oral administration of Epimedium decoction, followed by its determination using ultrasensitive LC-tandem mass spectrometry (LC-MS) and for the derivatization of antitumoral agent ES-285 in dog plasma followed by its analysis by HPLC equipped with ultraviolet and fluorescence detection.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39220D262539068
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
derivatization grade ((HPLC))
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97.5% (AT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansyl chloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trace analysis of icariin in human serum with dansyl chloride derivatization after oral administration of Epimedium decoction by liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Gong, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 860(2), 166-172 (2007)
Phenylisothiocyanate and dansyl chloride precolumn derivatizations for the high-performance liquid chromatography analysis of the antitumoral agent ES-285 in dog plasma.
Maraschiello, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 791(1-2), 1-11 (2003)
Determination of the xenoestrogens 4-nonylphenol and bisphenol A by high-performance liquid chromatography and fluorescence detection after derivatisation with dansyl chloride.
Naassner, et al.
Journal of Chromatography A, 945(1-2), 133-138 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03641-10X100MG04061838619754
03641-100MG04061838619747
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?