Each tablet contains 6mg of DAB.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł |
Informacje o tej pozycji
912,00 zł
form
tablet
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
color
beige
pH
6.6 (25 °C, 25 g/L in H2O)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
The package is sufficient for 50 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| form tablet | form tablet | form tablet | form solid |
| pH 6.6 (25 °C, 25 g/L in H2O) | pH - | pH 6.8 (20 °C in H2O) | pH 7.2 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7411-49-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1029240001 | 04022536038018 |
-
How much DAB is in one tablet?