Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
810,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Level
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
red-brown
pH
6.9-7.3 (25 °C, 57 g/L in H2O)
solubility
57 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (kolor): czerwono-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,9 - 7,3
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 40 %
Odzysk na podłożu testowym (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): ≥ 40 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): ≥ 40 %
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 40 %
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 40 %
Odzysk na podłożu testowym (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): ≥ 40 %
Odzysk na podłożu testowym (Proteus mirabilis ATCC 14273): ≥ 40 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≤ 0.01 %
Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 0.01 %
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): czerwony
Kolor kolonii (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): różowy/czerwony
Kolor kolonii (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): różowy/czerwony
Kolor kolonii (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): bezbarwny
Kolor kolonii (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): bezbarwny
Kolor kolonii (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): bezbarwny
Kolor kolonii (Proteus mirabilis ATCC 14273): bezbarwny
Osad (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Precypitat (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +/słabe
Precypitat (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +/słaby
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; tlenowa.
Other Notes
- Czerwone, otoczone strefą osadu: Laktoza-dodatnie: Escherichia coli
- Blade z różowym środkiem i otoczone strefą osadu: Słabo laktozo-dodatnie: Enterobacter, Klebsiella i inne
- Bezbarwny: Laktozo-ujemne: Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas i inne
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form granular | form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) industrial qc, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology |
| suitability coliforms | suitability (enteric pathogens), coliforms | suitability Salmonella spp. | suitability Enterobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., coliforms, lactose-fermenting bacteria |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1028940500 | 04022536037844 |