This product is suitable for research use only. Currently, a medical or pharmaceutical grade of this material is not available.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł | |
| 10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4190,00 zł | |
| 190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 25 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
346,00 zł
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
expl. lim.
1.1 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 43 °C
solubility
90 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Tożsamość (IR): odpowiada
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,946 - 0,948
Woda: ≤ 0,2 proc.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (GC) | assay 99.8% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
| solubility 90 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| expl. lim. 1.1 % (v/v) | expl. lim. 1.1 %, 100 °F, 9.4 % | expl. lim. 1.1 %, 100 °F, 9.4 % | expl. lim. 1.1 %, 100 °F, 9.4 % |
| vapor pressure 4.5 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 3.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 3.4 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 3.4 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cykloheksanon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1028881000 | 04022536037752 |
| 1028886025 | 04022536037806 |
| 1028882500 | 04022536037776 |
| 1028889191 | 04022536037837 |
| 1028886010 | 04022536037790 |
-
Ist das 1.02888 Cyclohexanon ein "medical grade" Produkt?