Przejdź do
1.02790
Pięciowodny siarczan miedzi(II)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Copper(II) sulfate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO4S · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.69
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (iodometric)
form
solid
potency
960 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
110 °C (230 °F)
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.001%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.03%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synteza i aktywność przeciwgrzybicza wolno uwalniających się pirydynylokarbonylo-chitooligosacharydowych kompleksów miedzi...: W niniejszym badaniu zbadano syntezę wolno uwalniających się kompleksów miedzi o właściwościach przeciwgrzybiczych, podkreślając ich potencjalne zastosowania w rolnictwie i medycynie (Liu et al., 2022).
Analysis Note
Test (jodometryczny): 99,0 - 100,5 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorki (Cl): ≤ 0,0005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.003 %
K (Potas): ≤ 0,001 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,03 %
Odpowiada ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31293-MC76311.02787
form
solid
form
crystalline
form
powder or crystals
form
coarse powder, crystalline
assay
99.0-100.5% (iodometric)
assay
99-102%
assay
≥98.0%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
500
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, K: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, Ni: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Zn: ≤0.03%
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, Ni: ≤0.002%, Pb: ≤0.002%, Zn: ≤0.030%
cation traces
Fe: ≤0.01%
cation traces
-
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pięciowodny siarczan miedzi(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102790100004022536036809
102790500004022536036823
102790025004022536036793
102790905004022536036847
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?