Przejdź do
1.02787
Copper(II) sulfate pentahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
Copper(II) sulfate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO4S · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.69
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
MDL number:
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder, crystalline
potency
960 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Copper(II) sulfate shows adstringent properties. Typical uses include the application in topical formulations or as trace element in mineral supplements and cell culture media.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.027881.0278031293-M
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
Ph. Eur., USP
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
form
coarse powder, crystalline
form
fine powder
form
solid
form
crystalline
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPLURA®
product line
-
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102787905004022536036731
102787100004022536036694
102787500004022536036717