Przejdź do
1.02784
Roztwór siarczanu miedzi
c(CuSO₄)=0.1 mol/l, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór siarczanu miedzi, c(CuSO4)=0.1 mol/l, Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/m3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Samoorganizujące się struktury rurowe jako platformy dla kropek kwantowych...: W niniejszym badaniu zbadano tworzenie samoorganizujących się struktur rurowych, które mogą potencjalnie służyć jako platformy dla kropek kwantowych. Struktury te są tworzone przy użyciu roztworów siarczanu miedzi w warunkach elektrochemicznych, podkreślając wszechstronność i użyteczność siarczanu miedzi w zastosowaniach chemii analitycznej, takich jak technologia kropek kwantowych (Makki R et al., 2014).
  • Rozszerzony ładunek przestrzenny w polaryzacji stężeniowej...: Badania omawiają zjawisko rozszerzonego ładunku przestrzennego w kontekście polaryzacji stężeniowej, krytycznego aspektu w elektrochemii i nauce o koloidach. Roztwory siarczanu miedzi są wykorzystywane do badania właściwości elektrochemicznych i dynamiki w różnych warunkach, zapewniając wgląd w zachowanie materiału w mikroskali (Rubinstein I et al., 2010).
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu titriplex-III (numer artykułu 1.08431). Roztwór titriplex-III jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 Zinc) za pomocą wolumetrycznego standardowego cynku (numer artykułu 1.02409), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C22841.088791.09991
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
-
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.02 g/m3 at 20 °C
density
-
density
1.02 g/m3 at 20 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
pH
4.2 (20 °C in H2O)
pH
4
pH
4.8 (20 °C in H2O)
pH
2.2 (20 °C in H2O)
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102784100004022536036670
102784100304054839018374
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?