Przejdź do
1.02767
Tlenek miedzi
wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS
Synonim(y):
Copper oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
form
solid
weight
=79.54 g/mol
mp
1300 °C
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2200 kg/m3
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Systematyczna ocena genotoksyczności nanocząstek tlenków metali: Bada potencjał uszkadzający DNA i klastogenny różnych nanocząstek tlenków metali, w tym tlenku miedzi, podkreślając obawy i zastosowania w toksykologii (Solorio-Rodriguez SA et al., 2024).
  • Nanocząstki z rdzeniem z tlenku złota i miedzi: Bada wpływ pH na stabilność powłoki i zapewnia mechanistyczny wgląd w tworzenie powłoki, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań półprzewodnikowych i katalitycznych (Bartolucci SF et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (zapotrzebowanie na tlen jako CuO): ≥ 55,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Węgiel całkowity (C): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02765544868203130
assay
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
assay
(oxygen demand as CuO): -≥ 55.0 %
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
nanopowder
form
powder
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
cation traces
-
cation traces
-
mp
1300 °C
mp
1300 °C
mp
-
mp
-
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
weight
=79.54 g/mol
weight
=79.54 g/mol
weight
-
weight
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek miedzi
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102767025004022536036557
102767100004022536036564