Key Documents
544868
Copper(II) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Synonim(y):
Copper monoxide, CuO nanoparticles, Cupric oxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
nanopowder
Poziom jakości
powierzchnia
29 m2/g
wielkość cząstki
<50 nm (TEM)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Klucz InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures