Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
784,00 zł
biological source
non-animal source (Halal)
Quality Level
agency
EP 2.6.13, JP 5.02 , USP 62
description
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
sterility
irradiated
form
granular
feature
granulated
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
aseptic process simulation, pharmaceutical
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Peptones provide nitrogen, vitamins, and minerals for the growing microflora. The natural sugars, derived from the peptones promote bacterial growth, and sodium chloride maintains the osmotic balance of the medium.
Application
The media is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples and for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) cell counting: suitable (total microorganisms), media fill: suitable | technique(s) - |
| suitability nonselective for | suitability heterotrophic bacteria (Universal media) | suitability - | suitability - |
| agency EP 2.6.13, USP 62, JP 5.02 | agency APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM | agency EP, JP, USP | agency - |
| form granular | form granular | form liquid (ready-to-use) | form powder |
| sterility irradiated | sterility non-sterile | sterility sterile; sterile-filtered | sterility - |
| application(s) aseptic process simulation | application(s) food and beverages | application(s) aseptic process simulation | application(s) food and beverages |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Produkty
Podłoża hodowlane z certyfikatem Halal zapobiegają zanieczyszczeniu składnikami niehalal, umożliwiając mikrobiologiczne testy QC bez utraty certyfikatu.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Powiązane treści
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
Comparison of Dehydrated Culture Media for Efficient Media Fill Testing by Evaluating Cold Filterability
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1027540500 | 04065267503820 |
| 1027545000 | 04065267503837 |