Przejdź do
1.02686
Celite® 281 Diatomaceous Earth
Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C).
Synonim(y):
Celite® 281
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
® 281, Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C).
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Straty podczas zapłonu (980 °C): ≤ 2,0 %
Legal Information
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22151221401.02688
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
300 kg/m3
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102686100004022536883519
Questions
  1. What is the permeability or the media cake pore size of the product?
    1 answer
    1. Celite 281 is typically used as a filler, not a filter aid. The permeability and media cake pore size are not determined for this product. The supplier datasheet reports the oil absorption as 150 wt. % and the water absorption as 190 wt. %.