Przejdź do
1.02578
Cellvento® Feed-220
Chemically defined cell culture feed, dry powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
338.836 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5630,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® Feed-220 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-220 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Application
  • Cellvento® Feed-220 has been designed to support optimal cell growth and performance of CHO-K1 derived suspension cell types but may be suitable for use with other CHO cell lines.
  • It has been developed to be used as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-220 in fed-batch manufacturing processes.
  • This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Preparation Note
Formulated to contain 113 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.018831.025771.01885
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-84-3
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..