Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł | |
| 100 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 27 460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3270,00 zł
Quality Level
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Cellvento® CHO-200 medium should be used for cell adaptation and cell bank generation.
- Cellvento® CHO-200 medium is suitable for use in seed train expansion.
- Cellvento®products allow for flexibility in feed and feed supplement optimization of fed-batch processes.
Features and Benefits
- Formulated without L-glutamine, hypoxanthine, and thymidine to keep flexibility in applications.
- High media consistency and reliable homogeneity
- Superior cell growth and productivity
- Flexibility on specific nutrient cell type requirements
- Comprehensive documentation for faster time to marke
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| description shipped with cooling packs | description shipped with cooling packs | description shipped with cooling packs | description shipped with cooling packs |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10124-36-4
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1018850010 | 04027269382629 |
| 1018850100 | 04027269382681 |