Przejdź do
1.02536
Sześciowodny azotan kobaltu(II)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Co(NO3)2 · 6 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.03
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-402-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (potentiometry)
Form:
solid
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (potentiometry)
form
solid
potency
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
57 °C
density
1.87 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (potencjometryczny): ≥ 99,0 %
Roztwór w wodzie: przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,005 %
Substancje niewytrącane przez siarczek amonu (w postaci siarczanu): ≤ 0,2%.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
230375239267935719
form
solid
form
flakes, powder, crystals or chunks
form
chips, powder, crystals or chunks, solid
form
powder, crystals or granules (Chunks)
assay
≥99.0% (potentiometry)
assay
98%
assay
≥98%, 98.0-102.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
cation traces
Cu: ≤0.001%, Mn: ≤0.005%, Zn: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.2%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.15%, Pb: ≤0.002%, Zn: ≤0.01%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny azotan kobaltu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10026-22-9
CAS No.
10026-22-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102536010004022536034485
102536025004022536034492