Merck
935719
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
greener alternative
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sześciowodny azotan kobaltu, Sześciowodzian dwuazotanu kobaltu
Wybierz wielkość
25 G
503,00 zł
250 G
1060,00 zł
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
503,00 zł
250 G
1060,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Co(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or granules (Chunks)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
faint red to very dark red
mp
55 °C (lit.)
rozpuszczalność
soluble, clear to slightly hazy
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Klucz InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heksahydrat azotanu(II) kobaltu jest czerwonym ciałem stałym rozpuszczalnym w wodzie i rozpuszczalnikach polarnych. Znany również jako azotan heksakobaltu(II) składa się z jonów [Co(OH2)6]2+ i [NO3]- .
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Heksahydrat azotanu kobaltu(II) jest szeroko stosowany do syntezy nanocząstek tlenku kobaltu i związków zawierających kobalt. Na przykład: Heksahydrat azotanu kobaltu(II) jest stosowany do syntezy hybryd węglowych domieszkowanych tlenkiem kobaltu/N, które są następnie wykorzystywane jako katalizatory reakcji wydzielania wodoru (HER) lub reakcji wydzielania tlenu (OER) w procesie rozszczepiania wody.[1]
Został również wykorzystany jako podstawowy materiał prekursorowy w syntezie nanokryształów Co3O4 o różnych kształtach, takich jak nanosheets, nanocubes i nanobelts jako katalizator spalania metanu.[2]
Co więcej, reakcja heksahydratu azotanu kobaltu(II) z heksahydratem azotanu niklu(II) prowadzi do wytworzenia nanosieci warstwowego podwójnego wodorotlenku niklowo-kobaltowego w obecności metanolu i CTAB, który jest stosowany jako wysokowydajny elektrokatalizator do wydzielania tlenu.[3]
Ponadto, proszek prekursora heksahydratu azotanu kobaltu(II) jest kalcynowany w celu wytworzenia nanorurek Co3O4 metodą syntezy szablonowej. Utworzone nanorurki, nanopręty i nanocząstki Co3O4 są wykorzystywane w systemach wykrywania gazu i jako materiały anodowe do akumulatorów litowo-jonowych[4]
Wodorotlenek kobaltu i warstwowe podwójne wodorotlenki (CH@LDH) zostały zsyntetyzowane przy użyciu heksahydratu azotanu kobaltu(II) jako nośnika siarki do akumulatorów litowo-siarkowych.[5]
Dobrze zbadano, że heksahydrat azotanu kobaltu(II) jest stosowany jako heterogeniczny katalizator Co/SiO2 na nośniku krzemionkowym do syntezy Fischera-Tropscha.[6]
Heksahydrat azotanu kobaltu(II) jest również stosowany jako katalizator do syntezy pochodnych 5-karboksyanilido-dihydropirymidynonu w reakcji kondensacji acetoacetanilidu, aldehydu i mocznika/tiomocznika.[7]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective catalytic reduction of nitrogen oxides by ammonia over Co3O4 nanocrystals with different shapes
Meng B, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 129, 491-500 (2013)
Double-Shelled Nanocages with Cobalt Hydroxide Inner Shell and Layered Double Hydroxides Outer Shell as High-Efficiency Polysulfide Mediator for Lithium-Sulfur Batteries
Zhang J, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55, 3982-3986 (2016)
Nickel?cobalt layered double hydroxide nanosheets as high-performance electrocatalyst for oxygen evolution reaction
Jiang J, et al.
Journal of Power Sources, 278, 445-451 (2015)
Fundamentals of melt infiltration for the preparation of supported metal catalysts. The case of Co/SiO2 for Fischer-Tropsch synthesis
Eggenhuisen T M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132, 18318-18325 (2010)
Co3O4 Nanomaterials in Lithium-Ion Batteries and Gas Sensors
Li W Y, et al.
Advanced Functional Materials , 15, 851-857 (2005)