Przejdź do
1.02488
Cellvento® Feed-210
chemically defined feed, Dry powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
408.01 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5630,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® Feed-210 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-210 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Application
  • Specifically developed to support optimal cell growth and performance of DHFR-negative CHO suspension cell types, primarily recombinant CHO-DG44 cell lines. May be suitable for use with other CHO cell lines.
  • Intended as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-210 in fed-batch manufacturing processes.
  • For research use or manufacturing purposes (not for use in humans or therapy).
Features and Benefits
  • Contains only non-animal origin components, supporting regulatory compliance and reducing variability.
  • Supports high cell growth and productivity.
  • Easy to store and prepare
Preparation Note
Formulated to contain 81.6 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.024851.03796104132
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-84-3
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102488001004027269684839
102488000504027269696115