Przejdź do
1.02459
Iron(II) chloride tetrahydrate
extra pure special grade
Synonim(y):
Ferrous chloride tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
12.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FeCl2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.81
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Quality Segment
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38002444939220299
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
-
mp
-
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) chloride tetrahydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102459100004027269903725
102459901204027269671754