Przejdź do
44939
Iron(II) chloride tetrahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Synonim(y):
Ferrous chloride tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FeCl2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.81
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-843-4
MDL number:
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
powder or crystals
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe3+: ≤2000 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Application
Iron(II) chloride tetrahydrate can be used as a catalyst in the:
  • Solvent-free Ritter reaction of nitriles with various halohydrocarbons to synthesize N-substituted amides.
  • Synthesis of ketones via indirect hydration of alkynes.
  • Stereoselective reduction of α, β-unsaturated carbonyl compounds to the corresponding saturated alcohols in the presence of lithium and DTBB.
It can also be used as a precursor to prepare iron-bisphosphine complex, which can be used to catalyze Kumada­-Tamao-­Corriu coupling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
220299380024236489
description
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
description
ReagentPlus®, 98%
description
99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, 97%
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
crystals and lumps
form
chunks
assay
≥99.0% (RT)
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
assay
97%, 97.0-102.0% (ACS specification)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
cation traces
K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Fe3+: ≤2000 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, As: ≤5 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Cu: ≤0.003%, Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%), Zn: ≤0.003%
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) chloride tetrahydrate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the atmosphere when FeCl2 is packaged? Is it just air or any other inert gas (nitrogen or Argon etc.)?
    1 answer
    1. This product is packaged under argon gas.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?