Przejdź do
434876
Chloroform-d
99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Deuterochloroform
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
150 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CDCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-742-4
Beilstein/REAXYS Number:
1697633
MDL number:
Isotopic purity:
99.8 atom % D
Assay:
≥99.00%
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99.8 atom % D
Quality Segment
assay
≥99.00%
form
liquid
contains
0.1 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Chloroform-d (deuterochloroform, CDCl3) is a deuterated NMR solvent containing 0.1 % (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. It may be synthesized by reacting trichloroacetophenone and sodium deuteroxide. The influence of the number of pulses on its multiphoton decomposition (MPD) has been studied. Infrared spectral studies of C-D stretching and bending motions of CDCl3 in different solvents have been investigated. The effect of chloroform-d on the interaction of water with activated carbons has been analyzed. The dependence of molecular reorientation of deuterated chloroform on pressure and temperature has been studied by Raman spectroscopy.
Application
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
494275151823612200
description
99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
description
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
description
99.8 atom % D
description
99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
assay
≥99.00%
assay
≥99.00%
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
isotopic purity
99.8 atom % D
isotopic purity
99.96 atom % D
isotopic purity
99.8 atom % D
isotopic purity
99.8 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-d
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)